Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNCA Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804656R100
ENZOALX804656R100EA 517 EUR InStock
ENZOALX804656R100
Anti-SNCA Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
α-synuclein, an acidic neuronal protein of 140 aa, has been suggested to be implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease and related neurodegenerative disorders, and to be an important regulatory component of vesicular transport in neuronal cells. The NAC (non-Aβ component of amyloid plaques) domain (aa 61-95) of α-synuclein is an highly amyloidogenic peptide which was first identified associated with senile plaques in the Alzheimer's disease brain.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot

Recognizes the NAC domain (aa 61-95) of human alpha-synuclein.

Type: Primary
Antigen: SNCA
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité