Anti-TACI Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804800C100
ENZOALX804800C100EA 591 EUR InStock
ENZOALX804800C100
Anti-TACI Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG2a
  • For Immunohistochemistry
Recognizes mouse TACI.
Type: Primary
Antigen: TACI
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité