Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAG3 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804806BC100
ENZOALX804806BC100EA 744 EUR InStock
ENZOALX804806BC100
Anti-LAG3 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
The lymphocyte activation gene-3 (LAG-3, CD223), a member of the immunoglobulin superfamily (IgSF) related to CD4, binds to the major histocompatibility complex (MHC) class II molecules but with higher affinity than CD4. Several alternative mRNA splice-variants of human LAG-3 have been described, two of them encoding potential secreted forms: LAG-3V1 (i.e. the D1-D2 domains of the protein, 36 kDa) and LAG-3V3 (D1-D3, 52 kDa). The longer form was detected by ELISA in the serum of healthy individuals as well as of tuberculosis patients with a favorable outcome. LAG-3 expression by T cell clones correlated with IFN-γ production, and hence soluble LAG-3 has been suggested as a serological marker of Th1 responses.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Recognizes the 30 aa extra-loop of the first N-terminal D1 domain of human LAG-3.

Type: Primary
Antigen: LAG3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité