Anti-PIDD Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804837C100
ENZOALX804837C100EA 489.5 EUR InStock
ENZOALX804837C100
Anti-PIDD Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human and mouse PIDD. Detects bands of ~90kDa (full length protein) and ~50kDa (cleaved protein) by Western blot.
Type: Primary
Antigen: PIDD
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité