Anti-TNFSF15 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804859C100
ENZOALX804859C100EA 529.1 EUR InStock
ENZOALX804859C100
Anti-TNFSF15 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2a
  • For Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human and mouse TL1A.
Type: Primary
Antigen: TNFSF15
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité