Anti-UNC5A Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804864C100
ENZOALX804864C100EA 534 EUR InStock
ENZOALX804864C100
Anti-UNC5A Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For ELISA, Flow Cytometry
Recognizes human UNC5A.
Type: Primary
Antigen: UNC5A
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité