Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRC32 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804867C100
ENZOALX804867C100EA 664 EUR InStock
ENZOALX804867C100
Anti-LRRC32 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
LRRC32 (leucine rich repeat containing 32; also known as GARP or Garpin; Glycoprotein A repetitions predominant) is a glycoprotein expressed on the cell surface of megakaryocytes, platelets and activated regulatory T (Treg) cells.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human and mouse LRRC32.

Type: Primary
Antigen: LRRC32
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité