Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Chemerin Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804868C100
ENZOALX804868C100EA 409 EUR InStock
ENZOALX804868C100
Anti-Chemerin Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Chemerin (tazarotene-induced gene 2; TIG2) is a chemotactic agent that was identified as the ligand for the orphan G protein-coupled receptor ChemR23. Chemerin has been shown to be expressed abundantly in adipose tissue and to function as a adipokine. Chemerin potentiates insulin-stimulated glucose uptake and regulates adipogenesis and adipocyte metabolism.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot

Recognizes human and rat chemerin.

Type: Primary
Antigen: CHEMERIN
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité