Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B1]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX804891C100
ENZOALX804891C100EA 500 EUR InStock
ENZOALX804891C100
Anti-AIM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B1]
Anticorps
AIM2 is a strong candidate as a tumor suppressor as it is a member of the HIN-200 (hemopoietic interferon-inducible, nuclear proteins containing a 200 amino acid repeat) family of proteins that have been shown to regulate cell growth and survival. The HIN-200 family of proteins consists of four members in human, IFI 16, MNDA, AIM2 and IFIXl. It has been reported that AIM2 is a receptor for cytosolic dsDNA, which forms an inflammasome complex with ASC to activate caspase-1-mediated processing of IL-1β.

Type: Primary
Antigen: AIM2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité