Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNF-related Apoptosis-inducing Ligand Mouse Monoclonal Antibody [clone: RIK-2]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX8049070100
ENZOALX8049070100EA 297 EUR InStock
ENZOALX8049070100
Anti-TNF-related Apoptosis-inducing Ligand Mouse Monoclonal Antibody [clone: RIK-2]
Anticorps
Induces apoptosis in tumorigenic and transformed cell lines, involved in T cell mediated cytotoxicity, TRAIL ligand of cognate receptors induces NF-kappa-B signaling in a variety of cell types. TRAIL is a 30kDa protein known as TNF-related apoptosis inducing ligand, CD253, TNFSF10, or Apo-2L. It can be expressed as a cell surface (30kDa) and soluble ligand (19-20kDa) produced by megakaryocytes and platelets, monocytes, neutrophils, NK cells and activated T cells. This antigen is also expressed on tumor cells and transformed cell lines. TRAIL has been reported to induce apoptosis in tumor and transformed cell lines by a caspase-dependent process. This antibody is useful for flow cytometric staining and blocking studies.

Type: Primary
Antigen: TNF-related Apoptosis-inducing Ligand
Clonality: Monoclonal
Clone: RIK-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité