Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAIL-R1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DJR1]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX8049120100
ENZOALX8049120100EA 299 EUR InStock
ENZOALX8049120100
Anti-TRAIL-R1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DJR1]
Anticorps
DR4 is 56kDa member 10A of the TNFR superfamily (TNFRSF10A), also known as TRAIL-R1, Apo-2, and CD261. It is expressed at low levels by activated T cells and some tumors. After TRAIL engagement, DR4 (TRAIL-R1), through activation of NF-κB, induces apoptosis in the TRAIL ligated cell.

Type: Primary
Antigen: TRAIL-R1
Clonality: Monoclonal
Clone: DJR1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité