Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAIL-R2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DJR2-2]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX8049130100
ENZOALX8049130100EA 295.9 EUR InStock
ENZOALX8049130100
Anti-TRAIL-R2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DJR2-2]
Anticorps
DR5 is a 55kDa member 10B of the TNF receptor superfamily (TNFRSF10B), also known as TRAIL-R2, TRICK2, KILLER, and CD262. It binds the cytotoxic ligand TRAIL and induces apoptosis. The DR5 receptor is broadly expressed on a variety of normal tissues and many tumors. DR5 expression has been reported to be upregulated in human cells by interferon-α, 2-methoxyestradiol, and paclitaxel, and downregulated by adenoviral E3 proteins.

Type: Primary
Antigen: TRAIL-R2
Clonality: Monoclonal
Clone: DJR2-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité