Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GP9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Gi10]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX805023C100
ENZOALX805023C100EA 388 EUR InStock
ENZOALX805023C100
Anti-GP9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Gi10]
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation

Recognizes the remnant moiety of the human CD42a/CD42b/CD42c/CD42d (GPIb/IX/V) complex.

Type: Primary
Antigen: CD42A
Clonality: Monoclonal
Clone: GI10
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité