Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX805041C100
ENZOALX805041C100EA 261.8 EUR InStock
ENZOALX805041C100
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes all isoforms of human CD45.
Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité