Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX805062C100
ENZOALX805062C100EA 312.4 EUR InStock
ENZOALX805062C100
Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes residues 534-546 in cysteine-rich repeat 3 of the human CD18 (beta2 integrin). Cross-reacts with all three leukocyte integrins.
Type: Primary
Antigen: ITGB2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité