Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEACAM1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX805076C100
ENZOALX805076C100EA 734 EUR InStock
ENZOALX805076C100
Anti-CEACAM1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CEACAM1 (CD66a, BGP) belongs to the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family. It is expressed on cells of epithelial and myeloid origin. Like all members of the CEACAM family, it consists of a single N domain, with structural homology to the immunoglobulin variable domains, followed by two immunoglobulin constant-like A (A1, A2) and one B domain. While N, A1 and B domains can also be found in other CEA-family members, the A2 domain of CEACAM1 differs from those found in other CEACAMs.

  • For Immunohistochemistry

Recognizes human CEACAM1. Does not cross-react with human CEACAM3, 4, 5, 6 or 8.

Type: Primary
Antigen: CEACAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité