Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CEACAM6 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX805083C100
ENZOALX805083C100EA 701 EUR InStock
ENZOALX805083C100
Anti-CEACAM6 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The normal cross-reacting antigen (NCA) or CEACAM6 belongs to the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family. CEACAM6 is a GPI-anchored membrane protein with a single N domain, which shows structural homology to the immunoglobulin variable domains, followed by two immunoglobulin constant-like domains.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human CEACAM6. Does not cross-react with human CEACAM1, 3, 4, 5, 7 or 8.

Type: Primary
Antigen: CEACAM6
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité