Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEACAM19 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX805089C100
ENZOALX805089C100EA 643.5 EUR InStock
ENZOALX805089C100
Anti-CEACAM19 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CEA-related cell adhesion molecule 19 (CEACAM19) belongs to the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family (1). It encodes a putative glycoprotein which is membrane-bound via a transmembrane domain. Like all members of the CEACAM family, the CEACAM19 protein is a single-pass type I membrane protein and consists of a single extracellular N domain. Two isoforms of CEA-CAM19 exist as a result of alternative splicing events. CEACAM19 expression is ubiquitous with highest expression in prostate, uterus, fetal brain, mammary gland, adrenal gland, skeletal muscle, small intestine, and kidney. Additionally, CEACAM19 is highly expressed in breast and prostate cancer cell lines.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Recognizes human CEACAM19. Does not cross-react with human CEACAM1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, or 21.

Type: Primary
Antigen: CEACAM19
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité