Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MHC1 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX805711RC100
ENZOALX805711RC100EA 812 EUR InStock
ENZOALX805711RC100
Anti-MHC1 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
HLA-class I major histocompatibility (MHC) antigens are intrinsic membrane glycoproteins expressed on nucleated cells and noncovalently associated with an invariant beta2 microglobulin. They carry foreign determinants important for immune recognition by cytotoxic T cells, thus important for anti-viral and anti-tumour defence. Human HLA-class I antigens are represented by HLA-A, HLA-B and HLA-C molecules.

Recognizes human, monkey, bovine and cat MHC class I. Does not cross-react with rabbit MHC class I. Recognizes virtually all nucleated human cells. Suitable as positive control for HLA tissue typing and crossmatching.

Type: Primary
Antigen: MHC1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité