Human recombinant TRAIL, soluble
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850018KI01
ENZOALX850018KI01EA 812.9 EUR InStock
ENZOALX850018KI01
Human recombinant TRAIL, soluble
Protéines et Peptides
Induces apoptosis in a concentration range of 1 to100 ng/ml if applied with the cross-linking enhancer.
Informations de commande: Contents: 10 µg of TRAIL, Soluble (human) (recombinant) (Prod. No. ALX-522-003) and 2×50 µg of Enhancer for Ligands (Prod. No. ALX-804-034).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité