RANKL (total), soluble (human) ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850019KI01
ENZOALX850019KI01EA 1287 EUR InStock
ENZOALX850019KI01
RANKL (total), soluble (human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of free and OPG-bound human soluble RANKL from serum, plasma and cell culture supernatant.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité