Cu/Zn-Superoxide dismutase ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850033KI01
ENZOALX850033KI01EA 1049.4 EUR InStock
ENZOALX850033KI01
Cu/Zn-Superoxide dismutase ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of human Cu/Zn SOD in cell culture supernatants, serum and other body fluids.
  • Assay Time: <2 hours
Late stages of apoptosis are characterized by the loss of membrane integrity and a release of the intracellular Cu/Zn SOD.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité