Caspase-3 fluorometric assay kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850216KI01
ENZOALX850216KI01EA 413.6 EUR InStock
ENZOALX850216KI01
Caspase-3 fluorometric assay kit
Tests Tests enzymatiques
Based on the detection of AFC (7-amino-4-trifluoromethyl coumarin) after cleavage from the labelled substrate DEVD-AFC.
Information de livraison: Cell Lysis Buffer (25 ml), 2X Reaction Buffer (2 ml), 1 mM DEVD-AFC (125 µl), 1 M DTT (100 µl).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité