Caspase fluorometric substrate set
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850229KI01
ENZOALX850229KI01EA 925.1 EUR InStock
ENZOALX850229KI01
Caspase fluorometric substrate set
Protéines et Peptides
Fluorometric substrates for assaying activities of members of caspase family proteases. All substrates are provided in liquid ready-to-use form.
Informations de commande: Contents: Contains 125 µl (1mM) each of the following substrates:
- Caspase-1 Substrate, Ac-YVAD-AFC
- Caspase-2 Substrate, Ac-VDVAD-AFC
- Caspase-3 Substrate, Ac-DEVD-AFC
- Caspase-5 Substrate, Ac-WEHD-AFC
- Caspase-6 Substrate, Ac-VEID-AFC
- Caspase-8 Substrate, Ac-IETD-AFC
- Caspase-9 Substrate, Ac-LEHD-AFC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité