Annexin V-EGFP apoptosis detection kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850253KI02
ENZOALX850253KI02EA 585.2 EUR InStock
ENZOALX850253KI02
Annexin V-EGFP apoptosis detection kit
Tests Tests cellulaires
For the detection of apoptotic cells by flow cytometry.
EGFP (enhanced green fluorescent protein) has emerged as an ideal fluorochrome for FACS analysis and fluorescent microscopy as it offers a more intense signal than wild-type GFP. It has Ex(max): 488 nm and Em(max): 530 nm. The green signal produced makes EGFP ideal for dual staining with propidium iodide (PI).
Information de livraison: Kit contains Annexin V-EGFP, propidium iodide solution, binding buffer and assay protocol.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité