CD40 Soluble (Human) ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850262KI01
ENZOALX850262KI01EA 996.6 EUR InStock
ENZOALX850262KI01
CD40 Soluble (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of human soluble CD40 in cell culture supernatants, serum and other body fluids.
  • Assay Time: <3,25 hours
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité