sVEGFR-1 (Human) ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850264KI01
ENZOALX850264KI01EA 841.5 EUR InStock
ENZOALX850264KI01
sVEGFR-1 (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of human sVEGFR-1 in cell culture supernatants, serum and other body fluids.
  • Assay Time: 3,5 hours
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité