CD14, soluble (human) ELISA Kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850302KI01
ENZOALX850302KI01EA 996.6 EUR InStock
ENZOALX850302KI01
CD14, soluble (human) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of soluble human CD14 in serum, plasma and cell culture medium.
Informations de commande: Contains 1 precoated ELISA module1 vial detecting antibody (POD-labelled monoclonal antibody to human CD14) (ready-to-use)1 vial human CD14 standard (recombinant human CD14, lyophilized)1 vial reference serum (2.7 ± 0.5, lyophilized)2 tablets PBS1 vial dilution buffer1 vial Tween 201 vial stopping solution (ready-to-use)1 vial substrate solution (ready-to-use).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité