sHLA-G ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850309KI01
ENZOALX850309KI01EA 2162.6 EUR InStock
ENZOALX850309KI01
sHLA-G ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of soluble human HLA-G (leukocyte antigen-G) in plasma, serum, cell culture supernatant and other body fluids. Cross-reacts strongly with bovine, dog, goat, monkey, rabbit and sheep HLA-G. Cross-reacts weakly with cat HLA-G.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité