CD40L Soluble (Human) ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850311KI01
ENZOALX850311KI01EA 1016.4 EUR InStock
ENZOALX850311KI01
CD40L Soluble (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of soluble human CD40L (CD154) in cell culture supernatants, serum and other body fluids.
  • Assay Time: 3 hours + 10 minutes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité