ADMA (human) ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850323KI01
ENZOALX850323KI01EA 1821.6 EUR InStock
ENZOALX850323KI01
ADMA (human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of asymmetrical dimethylarginine (ADMA) in human serum, citrate- and EDTA-plasma. Does not cross-react with SDMA, NMMA or L-arginine.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité