Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hepatotox Set™ 1

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX850325KI01
ENZOALX850325KI01EA 1317.8 EUR InStock
ENZOALX850325KI01
Hepatotox Set™ 1
Hepatotox Set™ 1
  • Source: Isolated from Microcystis aeruginosa and Nodularia spumigena.
  • Purity: ≥95% (HPLC)

Informations de commande: Set contains separate vials of: Microcystin-LA (25µg); Microcystin-LF (25µg); Microcystin-LR (100µg); Microcystin-LW (25µg); Microcystin-LY (25µg); Microcystin-RR (50µg); Microcystin-YR (25µg); Nodularin (100µg).


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité