BAFF soluble (mouse), detection set
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
APO54N013KI01
ENZOAPO54N013KI01EA 1870 EUR InStock
ENZOAPO54N013KI01
BAFF soluble (mouse), detection set
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of soluble mouse BAFF from biological fluids (serum and cell culture supernatant).
Information de livraison: Kit contains 1 vial standard (lyophilized) (STD), 1 vial coating antibody (COAT) and 1 vial detection antibody (DET).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité