MMP Inhibitor profiling kit, fluorometric
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK0160001
ENZOBMLAK0160001EA 1130 EUR InStock
ENZOBMLAK0160001
MMP Inhibitor profiling kit, fluorometric
Tests Tests enzymatiques
A QUANTIZYME® Assay System Complete assay system designed to examine the specificity of inhibitors against a panel of ten matrix metalloproteinase enzymes. The assays are performed in a convenient 96-well microplate format using a sensitive fluorogenic substrate . Included are active MMP enzymes, assay buffer, a prototypic control inhibitor (NNGH3), and a detailed instruction booklet.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité