Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) colorimetric drug discovery kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4000001
ENZOBMLAK4000001EA 665 EUR InStock
ENZOBMLAK4000001
Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) colorimetric drug discovery kit
Tests Tests enzymatiques
A QuantiZyme™ Assay System. The MMP-3 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-3 (MMP-3, stromelysin-1) using a thiopeptide as a chromogenic substrate. The assays are performed in a convenient 96 well microplate format.
Information de livraison: Kit contains MMP-3 Enzyme (human) (recombinant), Substrate, Inhibitor, Assay Buffer and 96-well Microplate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité