Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) colorimetric drug discovery kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4040001
ENZOBMLAK4040001EA 621 EUR InStock
ENZOBMLAK4040001
Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) colorimetric drug discovery kit
Tests Tests enzymatiques
A QuantiZyme™ Assay System. The MMP-1 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-1 (MMP-1, interstitial collagenase, fibroblast collagenase) using a thiopeptide as a chromogenic substrate.
Information de livraison: Kit includes MMP-1 Enzyme (human) (recombinant), Substrate, inhibitor, Assay Buffer and 96-well Microplate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité