Matrix Metalloproteinase-8 (MMP-8) colorimetric drug discovery kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4140001
ENZOBMLAK4140001EA 634 EUR InStock
ENZOBMLAK4140001
Matrix Metalloproteinase-8 (MMP-8) colorimetric drug discovery kit
Tests Tests enzymatiques
A QuantiZyme™ Assay System. The MMP-8 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-8 (MMP-8, neutrophil collagenase, collagenase-2) using a thiopeptide as a chromogenic substrate.
Information de livraison: Kit contains MMP-8 Enzyme (human) (recombinant), Substrate,, Prototypic Control Inhibitor (NNGH3), Assay Buffer, 96-well White Microplate and a detailed instruction booklet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité