Matrix Metalloproteinase-20 (MMP-20) colorimetric drug discovery kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4220001
ENZOBMLAK4220001EA 613.8 EUR InStock
ENZOBMLAK4220001
Matrix Metalloproteinase-20 (MMP-20) colorimetric drug discovery kit
Tests Tests enzymatiques
A QuantiZyme™ Assay System. The MMP-20 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-20 (MMP-20, enamelysin) using a thiopeptide as a chromogenic substrate.
Information de livraison: Kit contains MMP-20 enzyme (human) (recombinant), substrate, a prototypic control inhibitor (NNGH3), assay buffer, 96-well microplate and a detailed instruction booklet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité