Caspase-1 assay kit for drug discovery
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK7010001
ENZOBMLAK7010001EA 697 EUR InStock
ENZOBMLAK7010001
Caspase-1 assay kit for drug discovery
Tests Tests enzymatiques
This kit is a complete assay system to measure protease activity of recombinant caspase-1. Cleavage of a tetrapeptide substrate is monitored colorimetrically at 405 nm or fluorimetrically (Ex. 360 nm/Em. 460 nm).
Information de livraison: Kit includes Caspase-1 enzyme (human) (recombinant), Ac-YVAD-pNA colorimetric substrate, Ac-YVAD-AMC fluorogenic substrate, calibration standards, aldehyde inhibitor, assay buffer, half volume 96-microwell plate, and instruction booklet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité