Cyclo [Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAM1000001
ENZOBMLAM1000001EA 110 EUR InStock
ENZOBMLAM1000001
Cyclo [Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val]
Protéines et Peptides
Integrin αvβ3 antagonist. Inhibits cell adhesion events mediated by αvβ3. Inhibits angiogenesis. Induces rapid regression of histologically distinct human tumors. Induces apoptosis of angiogenic blood vessels.
  • Integrin inhibitor
Lyophilized solid.
Soluble in DMSO (5 mg/ml) and PBS (1 mg/350 μl).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité