Sulindac sulphone ≥94% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Z-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methyl-sulphonyl)benzylidene]indene-3-acetic acid
BMLAP2010025
ENZOBMLAP2010025EA 280 EUR InStock
ENZOBMLAP2010025
Sulindac sulphone ≥94% (par HPLC)
Sulindac sulphone
Induces apoptosis but does not inhibit cyclooxygenase. Inhibits growth and induces apoptosis in human cancer cell lines. Metabolite of Sulindac.
  • Sulindac metabolite
Yellow solid.
Soluble in DMSO (>25mg/ml) or 100% ethanol (3mg/ml, warm).
Formule: C₂₀H₁₇FO₄S
MW: 372,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00871143
Numéro CAS: 59864-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité