Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bufalin ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLAP3030010
ENZOBMLAP3030010EA 132 EUR InStock
ENZOBMLAP3030010
Bufalin ≥98% (par CCM)
Bufalin
ATPase inhibitor

Cardiotonic steroid specific Na+/K+-ATPase inhibitor. More potent than ouabain (Prod. No. BML-CM109). Induces cell differentiation. Induces apoptosis in U937 and HL-60 cells by activation of AP-1 via a MAPK pathway that involves JNK. Regulates Tiam1 gene. Down regulates expression of 14-3-3 protein.


Formule: C₂₄H₃₄O₄
Numéro MDL: MFCD00056525
Numéro CAS: 465-21-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité