7-Aminoactinomycine D (7-AAD)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAP4000001
ENZOBMLAP4000001EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLAP4000001
7-Aminoactinomycine D (7-AAD)
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
7-Aminoactinomycin D is a fluorescent, intercalating DNA-binding agent useful for identifying apoptotic cells by flow cytometry. It is capable of identifying populations representing live, apoptotic, and late apoptotic/dead cells.
  • Simple
  • Reproducible
  • Cost-effective
It is an inhibitor of DNA-primed RNA polymerase and DNA polymerase and cytochemical probe. It exhibits growth-inhibitory activity against certain leukemias and sarcomas and has antibacterial properties.
Formule: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
Numéro MDL: MFCD00077295
Numéro CAS: 7240-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité