3-Méthyladénine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAP5020025
ENZOBMLAP5020025EA 99 EUR InStock
ENZOBMLAP5020025
3-Méthyladénine ≥98% (par HPLC)
3-Méthyladénine
PI3 kinase inhibitor
PI3 kinase inhibitor and a well-known inhibitor of autophagy. This compound has been shown to induce autophagy under nutrient-rich conditions as well as inhibiting starvation-induced autophagy due to differential effects on class I versus class III PI3 kinase.
Formule: C₆H₇N₅
Numéro MDL: MFCD00010531
Numéro CAS: 5142-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité