Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pifithrin-mu ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLAP5030005
ENZOBMLAP5030005EA 66 EUR InStock
ENZOBMLAP5030005
Pifithrin-mu ≥98% (par CCM)
Pifithrin-mu
HSP70 inhibitor

Inhibits p53 binding to mitochondria by reducing its affinity to antiapoptotic proteins Bcl-xL and Bcl-2 but has no effect on p53-dependent transactivation. Pifithrin-μ has also been shown to inhibit HSP70 leading to tumor cell death associated with protein aggregation, impaired autophagy and inhibition of lysosomal function.


Formule: C₈H₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD00181531
Numéro CAS: 64984-31-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité