(±)-Cyanopindolol hemifumarate salt ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAR1010050
ENZOBMLAR1010050EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLAR1010050
(±)-Cyanopindolol hemifumarate salt ≥99% (par CCM)
(±)-Cyanopindolol hemifumarate salt
Adrenergic receptor and serotonin receptor antagonist.
ß-Adrenergic receptor antagonist. Serotonin 5HT1A/1B antagonist.
Soluble in warm water (2 mg/ml), DMSO (8 mg/ml).
Formule: C₁₆H₂₁N₃O₂
Numéro MDL: MFCD28100500
Numéro CAS: 69906-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité