Carvedilol ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLAR1120100
ENZOBMLAR1120100EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLAR1120100
Carvedilol ≥98% (par HPLC)
Carvedilol
Adrenergic receptor ligand.
An antagonist at α1- and β-adrenergic receptors. Displays antioxidant and antiapoptotic effects in vivo.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or 100% ethanol (10 mg/ml).
Formule: C₂₄H₂₆N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864692
Numéro CAS: 72956-09-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité