Ac-Ala-Pro-Nle-Asp-H
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAW94850100
ENZOBMLAW94850100EA 154 EUR InStock
ENZOBMLAW94850100
Ac-Ala-Pro-Nle-Asp-H
Protéines et Peptides
Highly specific aldehyde based inhibitor of the caspase-like peptidic activity of the 20S proteasome.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité