(+/-)-Anatoxin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLC1180001
ENZOBMLC1180001EA 297 EUR InStock
ENZOBMLC1180001
(+/-)-Anatoxin ≥98% (par CCM)
(+/-)-Anatoxin
Nicotinic acetylcholine receptor ligand.
(±)2-Acetyl-Anatoxin is an alkaloidal toxin produced by the filamentous freshwater cyanophyte Anabaena flos-aquae. This compound is the synthetic version.
(±)-Anatoxin is a potent agonist at neuronal nicotinic acetylcholine receptors. At low concentrations (20 to 200 nM) it acts as an agonist. At higher concentrations (>800 nM), it blocks the AChR ion channel, desensitises the receptor and blocks neuromuscular transmission.
Soluble in water (14 mg/ml).
Attention: Research use only. Store, as supplied, at –20 °C for up to 1 year. Store solutions at –20 °C for up to 1 month.
Formule: C₁₀H₁₅NO·C₄H₄O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1219922-30-1
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance White solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité