Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-A-23187 ≥98% (par CCM) ionophore

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger

BMLCA1010001
ENZOBMLCA1010001EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLCA1010001
4-Bromo-A-23187 ≥98% (par CCM) ionophore
4-Bromo-A-23187
Calcium ionophore, non-fluorescent.

A highly selective calcium ionophore which is a useful tool for increasing intracellular Ca²⁺ concentration. A nonfluorescent analog of A-23187 and therefore useful in the presence of fluorescent probes.

Soluble in dichloromethane (clear colorless solution at 10 mg/ml).


Formule: C₂₉H₃₆BrN₃O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 76455-48-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité